Learn More
Multiroir™ Plateaux rectangulaires en PS
Code produit. 11708371
Click to view available options
Hauteur (métrique):
(Intérieur) 34 mm, 37 mm (extérieur)
(Intérieur) 40 mm, 42 mm (extérieur)
42 mm
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11708371
Marque: Multiroir™ 39104
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Organisez votre espace de travail grâce à ces plateaux durables. Les plateaux rectangulaires en PS Multiroir™ sont très utilisés en laboratoire et disponibles dans toute une gamme de couleurs et de styles.
  • Multi-usage
  • En PS
  • Rectangulaires
Spécification
Couleur Vert
Hauteur (métrique) (Intérieur) 34 mm, 37 mm (extérieur)
Longueur (métrique) (Intérieur) 175 mm, 205 mm (extérieur)
Matériau PS
Type Plateau
Largeur (métrique) (Intérieur) 100 mm, 130 mm (extérieur)
Nb par paquet 1/boîte
Forme Rectangulaires