Learn More
Sampling Systems™ Spatule à poudre à usage unique SteriWare™
Robuste et confortable d’utilisation avec son manche arrondi spécialement conçu et sa lame robuste. La spatule à poudre est fabriquée et conditionnée dans une atmosphère contrôlée (salle blanche de classe 100 000) et peut donc être utilisée immédiatement à sa sortie du sachet.
Marque: Sampling Systems™ 8095A-150S
Description
Caractéristiques principales :
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriqué à partir de matériaux conformes FDA, EC 1935/2004 et EU 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en préstérilisé (SAL 10-6)
- Adaptées à une utilisation dans les zones ATEX 0, 1 et 2
- Disponibles en 2 tailles différentes et une variété de coloris
Pourquoi utiliser un échantillonneur jetable SteriWare™ ?
- Aucune contamination croisée : tous les dispositifs SteriWare™ peuvent être utilisés directement depuis le sachet.
- Aucun nettoyage : contrairement à un dispositif réutilisable, vous pouvez utiliser un produit SteriWare™ tout de suite. Ceci élimine la nécessité d’une validation de nettoyage coûteuse.
- Haute qualité : nos produits SteriWare™ sont fabriqués / moulés / conditionnés dans une salle blanche de classe 100 000 en Angleterre. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique et au certificat de conformité des produits.
- Documentation complète : nous pouvons fournir une documentation spécifique complète pour tous les produits SteriWare™. Cela comprend les certificats de conformité et les certificats d’irradiation (le cas échéant). Le numéro de lot est clairement imprimé sur chaque sachet et boîte.
- Rentabilité : l’élimination de la nécessité de la validation du nettoyage en passant à un dispositif SteriWare™ permet d’économiser du temps et de l’argent.
- Disponibles en version stérile : la plupart des produits SteriWare™ sont disponibles préstérilisés par rayon gamma ou faisceau d’électrons à niveau SAL10-6. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique.
Informations sur la commande
Longueur métrique
Spécification
100/paquet | |
Blanc | |
Spatule pour poudre | |
230 mm |
Stérile | |
Oui | |
Polystyrène |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
121385 | Certificat de conformité | 11/03/2025 | 8095A-150S |
120450 | Certificat de conformité | 29/11/2024 | 8095A-150S |
119341 | Certificat de conformité | 18/11/2024 | 8095A-150S |
119342 | Certificat de conformité | 11/11/2024 | 8095A-150S |
119342 | Certificat d’analyse | 15/10/2024 | 8095A-150S |