Learn More
Greiner Bio-One Boîtes de Pétri en PS
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
35 x 10 mm
60 x 15 mm
90 x 15 mm
94 x 15 mm
94 x 16 mm
100 x 20 mm
120 x 17 mm
145 x 20 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Évent:
Non
Oui
Quantité:
120/boîte
240/boîte
360/boîte
420/boîte
480/boîte
560/boîte
600/boîte
740/boîte
Conditionnement:
120 pièces
240 pièces
360 pièces
420 pièces
480 pièces
560 pièces
600 pièces
740 pièces
Description
- Résistance à la chaleur jusqu’à 60°C
- Disponibles en versions ventilée et non ventilée
- Choisissez parmi les modèles spéciaux, les boîtes arrondies standard, les boîtes carrées et les boîtes de contact / les modèles OneWell Plate™
- Empilement aisé
- En PS transparent pour des analyses optimales par microscopie
Spécification
Spécification
| Type de bouchon | Empilable |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Stérile |
| Nombre de puits | 3 |
| Quantité | 480/boîte |
| Évent | Oui |
| Dimensions (Dia. x H) | 94 x 15 mm |
| Hauteur (métrique) | 15 mm |
| Afficher plus |