Learn More
Sterilin™ Boîtes de Pétri en PS
Marque: Sterilin™ 501V/IRR
170.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Spécification
Polystyrène | |
Boîte de Petri | |
80/boîte | |
140 mm |