Learn More
Sanplatec™ Mini-armoires à dessiccation en polystyrène
Compact and light desiccator with silica gel. Stackable on desk.
126.00€ - 149.00€
Code produit | Marque | Couleur | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11897152
|
Sanplatec™
0057 |
Transparent fumé | Un niveau ; poignée |
126.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11867152
|
Sanplatec™
0050 |
Transparent | Un niveau |
149.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11877152
|
Sanplatec™
0056 |
Transparent fumé | Un niveau |
149.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Description
Dessiccateur superposable 3,4L• Résistant aux chocs
• Modèles avec poignée de transport
• Polystyrène haute densité résistant aux chocs
• Joint de porte caoutchouc sans graissage
• Visibilité totale, version transparente ou ambrée pour stockage de produits photosensibles
• Sans poignée
• Inclus avec flacon de gel de silice.
Spécification
Front-loading | |
Polystyrène |