Learn More
Fisherbrand™ Macro cuves en PS pour longueurs d’ondes visibles
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
Conditionnement:
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Type | Cuve type macro |
| Jetable | Oui |
| Capacité (métrique) | 4 ml |
| Matériau | PS |
| Quantité | 100/boîte |
| Longueur du trajet optique | 10 mm |
| Wavelength Range | 400 à 800 nm |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| Largeur (métrique) | 12,5mm |