Learn More
Fisherbrand™ Couvercle pour plateau de prélèvement sanguin
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
420 x 240 x 205 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Peut être fixé avec des attaches-câble pour plus de sécurité
- En polystyrène et empilable.
- Dimensions : 420 x 240 x 205 mm
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l x H) | 420 x 240 x 205 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Plateau de prélèvement sanguin Droplettrade; |
| Hauteur (métrique) | 205mm |
| Longueur (métrique) | 420 mm |
| Largeur (métrique) | 240mm |
| Matériau | PS |
| Type de produit | Phlebotomy Lab Tray |