Learn More
Brand™ Boucle d’inoculation en PS
Code produit. 10110821 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume:
1 μl
10 μl
Couleur:
Blanc
Bleu
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 10110821
Marque: Brand™ 452210
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Permet un repiquage doux sans endommager la surface nutritive. Les anses d’inoculation en polystyrène BRAND™ sont très flexibles, avec une anse à une extrémité et une aiguille à l’autre ou des anses aux deux extrémités.
  • Fabrication en PS.
  • Pour l’inoculation des milieux nutritifs.
  • Disponible soit avec une anse à une extrémité et une aiguille à l’autre, soit avec des anses aux deux extrémités.
  • Une grande flexibilité permet un repiquage doux sans endommager la surface nutritive.
  • Stérilisées aux rayons Y.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Oui
Volume 10 μl
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Couleur Bleu
Type de produit Anse d’inoculation
Comprend Aiguille
Quantité 1 000/paquet