Learn More
Huenersdorf™ Réservoir de stockage vert en polystyrène
Ces réservoirs de stockage sont faits en polystyrène extrastable et résistant aux chocs pour pouvoir être utilisé avec des charges élevées et pendant longtemps.
Marque: Huenersdorf™ 654400
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.56700kg
Description
- Adaptés aux systèmes de transport
- Empilables en toute sécurité, dans le sens de la longueur et en travers
- Adaptés au contact alimentaire (certification RAL), résistants aux températures de −20° à +70°C
- Support d’étiquettes intégré
- Volume spatial/de débordement de 6,75 l/3,94 l
- Peut contenir des charges allant jusqu’à 30 kg avec une charge de gerbage de 742 kg
- Nombreuses possibilités d’expansion avec différents systèmes de suspension
Spécification
Réservoir de stockage | |
Vert | |
Empilable | |
Homologué pour le contact alimentaire RAL | |
336 x 205 x 154 mm | |
205 mm | |
154 mm |
PS | |
Rectangulaires | |
6,75 l × 742 kg | |
Homologué pour le contact alimentaire | |
336 mm | |
168 mm | |
138 mm |