Learn More
Kartell™ Racks de séchage en polystyrène
Dotés de 72 supports pouvant porter des instruments avec un alésage de col supérieur à 15 mm, les racks de séchage en PS Kartell™ constituent une solution robuste, durable et amovible pour le séchage des instruments en laboratoire.
Marque:  Kartell™ 0021300
188.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21745" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10182471
  • 252.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Dispose d’un support de 72 emplacements pouvant accueillir des éléments avec un alésage de col supérieur à 15 mm. Les racks de séchage en polystyrène Kartell™ offrent une solution robuste, durable et réglable pour le séchage des éléments en laboratoire.
  • La plaque de support en PS moulée résistante aux chocs est robuste et empêche tout phénomène de dégradation, de coloration et de rouille
  • Les tiges de support à embout fermé éliminent tout risque de fuite et de danger biologique consécutif
  • La gouttière intégrée collecte les déchets et se vide via le tube de drainage fourni
  • 72 tiges de support à insérer fournies et faciles à enlever pour être nettoyées ou pour accueillir des articles de forme particulière
  • Tiges de support de rechange disponibles
  • Les racks peuvent être assemblés grâce aux chevilles fournies afin de créer un espace de séchage supplémentaire
Spécification
Spécification
72 tiges de support à insérer, 11 petites tiges de support, chevilles de raccordement, kit de montage, kit de drainage (connecteur et tubes) et gabarit de fixation
Polystyrène
Tube de décharge fourni :Diamètre intérieur :11 mm, dia. ext. :13mm
1/boîte
0.2 kg
Système de vidange
Les 72 tiges de support peuvent accueillir des éléments avec un alésage de col supérieur à 15 mm. Les tiges de support de 6 mm (incluses) peuvent accueillir des éléments de petit diamètre. Les tiges de support peuvent être enlevées pour accueillir des objets de forme différente
1 unité
450 x 110 x 630 mm (L x D x H)