Learn More
Kartell™ Tubes à essai à usage unique en PS
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 mL
5 mL
10 mL
Longueur (métrique):
55 mm
75 mm
105 mm
Forme du fond:
Arrondi
Coagulomètre
Conique
Conditionnement:
1000 pièces
Description
Fabrication en PS pour une clarté exceptionnelle.Les tubes à essai à usage unique en PS Kartell™ sont économiques et résistants.
- L’usage unique élimine la contamination du transport ou de l’absorption
- Excellent pour le travail délicat par lots ou la centrifugation à faible vitesse
- Bouchons à code couleur disponibles séparément
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, IVD |
| Couleur | Transparent |
| Description | 1000 x G |
| Capacité (métrique) | 10 mL |
| Longueur (métrique) | 105 mm |
| Matériau | Polystyrène |
| Jetable | Oui |
| Quantité | 1000 paquet |
| Stérilité | Stérile |
| Diamètre (métrique) | 16 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction