Learn More
Kartell™ Tubes à essai à usage unique en PS
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
Conditionnement:
500 pièces
Description
Fabrication en PS pour une clarté exceptionnelle.Les tubes à essai à usage unique en PS Kartell™ sont économiques et résistants.
- L’usage unique élimine la contamination du transport ou de l’absorption
- Excellent pour le travail délicat par lots ou la centrifugation à faible vitesse
- Bouchons à code couleur disponibles séparément
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, IVD |
| Couleur | Transparent |
| Description | 1000 x g |
| Capacité (métrique) | 10 mL |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Matériau | Polystyrène |
| Jetable | Oui |
| Quantité | 1 de chaque |
| Diamètre (métrique) | 16 mm |
| Type de produit | Tube à essai |