Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable PharmaScoop™
BIOPHARMA
Fabriquées en salle blanche de classe 100,000 pour une propreté garantie. Les pelles jetables en PS pour applications pharmaceutiques Sampling Systems™ sont conditionnées individuellement et n’exigent pas de nettoyage ni de validation de nettoyage coûteux.
Marque:  Sampling Systems™ 8045A-500
Code produit. 17498863
  • 155.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Caractéristiques principales :
  • Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
  • Conditionnement individuel dans un emballage ultra-résistant facile à ouvrir
  • Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Grande variété de tailles différentes disponibles
  • Également disponible en PEHD, PP et autres couleurs
Pourquoi utiliser une pelle SteriWare™ Disposable PharmaScoop™ ?
  • Conforme GMP - Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour éloigner vos mains hors du produit autant que possible. Conformément à ces dernières, nous avons placé la poignée ergonomique en haut de la pelle.
  • Fabrication en salle blanche - Toutes les pelles SteriWare™ PharmaScoop™ sont moulées, inspectées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100,000.
  • Aucune contamination croisée - Tous les dispositifs SteriWare™ peuvent être utilisés directement depuis le sachet.
  • Aucun nettoyage  - Contrairement à une pelle réutilisable, vous pouvez utiliser directement un produit SteriWare™. Ceci élimine la nécessité d’une validation de nettoyage coûteuse.
  • Haute qualité - Nos produits SteriWare™ sont fabriqués/moulés/conditionnés dans une salle blanche de classe 100,000 en Angleterre. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique et au certificat de conformité des produits.
  • Documentation complète  - Nous pouvons fournir une documentation spécifique complète pour tous les produits SteriWare™. Cela comprend les certificats de conformité et le certificat d’irradiation (le cas échéant). Le numéro de lot est clairement imprimé sur chaque sachet et chaque boîte.
  • Coût efficace  - Éliminer la nécessité de la validation du nettoyage en passant à un dispositif SteriWare™ permet d’économiser du temps et de l’argent.
  • Stériles disponibles  - La plupart des produits SteriWare™ sont disponibles pré-stérilisés par irradiation aux rayons gamma ou à faisceau d’électrons à SAL10-6. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique.
Spécification
Spécification
Cuillère Pharma
500 mL
Non stérile
Jugé acceptable par la FDA, CFR 177.1640, conforme aux réglementations européennes 10/2011
249 mm
97 mm
Polystyrène
Oui
blanc
Utilisée par les entreprises industrielles et pharmaceutiques
118 mm
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot121847 Type de certificatCertificat de conformité Date15/03/2025 Catalog Number8045A-500
Numéro de lot118470 Type de certificatCertificat de conformité Date21/11/2024 Catalog Number8045A-500
Numéro de lot120261 Type de certificatCertificat de conformité Date12/11/2024 Catalog Number8045A-500
Numéro de lot119232 Type de certificatCertificat de conformité Date14/10/2024 Catalog Number8045A-500
Numéro de lot109342 Type de certificatCertificat de conformité Date12/02/2024 Catalog Number8045A-500
Nom du produit
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable PharmaScoop™ > Capacité : 500 ml ; Stérile : Non