Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable PharmaScoop™
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
125 mL
250 ml
500 mL
1 000 ml
2,5 L
2,5 l
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
15 pièces
25 pièces
50 pièces
85 pièces
Description
Caractéristiques principales :
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Conditionnement individuel dans un emballage ultra-résistant facile à ouvrir
- Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Grande variété de tailles différentes disponibles
- Également disponible en PEHD, PP et autres couleurs
Pourquoi utiliser une pelle SteriWare™ Disposable PharmaScoop™ ?
- Conforme GMP - Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour éloigner vos mains hors du produit autant que possible. Conformément à ces dernières, nous avons placé la poignée ergonomique en haut de la pelle.
- Fabrication en salle blanche - Toutes les pelles SteriWare™ PharmaScoop™ sont moulées, inspectées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100,000.
- Aucune contamination croisée - Tous les dispositifs SteriWare™ peuvent être utilisés directement depuis le sachet.
- Aucun nettoyage - Contrairement à une pelle réutilisable, vous pouvez utiliser directement un produit SteriWare™. Ceci élimine la nécessité d’une validation de nettoyage coûteuse.
- Haute qualité - Nos produits SteriWare™ sont fabriqués/moulés/conditionnés dans une salle blanche de classe 100,000 en Angleterre. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique et au certificat de conformité des produits.
- Documentation complète - Nous pouvons fournir une documentation spécifique complète pour tous les produits SteriWare™. Cela comprend les certificats de conformité et le certificat d’irradiation (le cas échéant). Le numéro de lot est clairement imprimé sur chaque sachet et chaque boîte.
- Coût efficace - Éliminer la nécessité de la validation du nettoyage en passant à un dispositif SteriWare™ permet d’économiser du temps et de l’argent.
- Stériles disponibles - La plupart des produits SteriWare™ sont disponibles pré-stérilisés par irradiation aux rayons gamma ou à faisceau d’électrons à SAL10-6. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique.
Spécification
Spécification
| Stérilité | Stérile |
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Couleur | blanc |
| Certifications/Conformité | Jugé acceptable par la FDA, CFR 177.1640, conforme aux réglementations européennes 10/2011 |
| Jetable | Oui |
| Type de produit | Cuillère Pharma |
| À utiliser avec (application) | Utilisée par les entreprises industrielles et pharmaceutiques |
| Largeur (métrique) | 97 mm |
| Longueur (métrique) de la poignée | 118 mm |
| Matériau | Polystyrène |
| Afficher plus |