Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable PharmaScoop™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 15899421 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
125 mL
250 ml
500 mL
1 000 ml
2,5 L
2,5 l
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
15 pièces
25 pièces
50 pièces
85 pièces
Code produit. 15899421
Marque: Sampling Systems™ 8045A30
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquées en salle blanche de classe 100,000 pour une propreté garantie. Les pelles jetables en PS pour applications pharmaceutiques Sampling Systems™ sont conditionnées individuellement et n’exigent pas de nettoyage ni de validation de nettoyage coûteux.
  • Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
  • Conditionnement individuel dans un emballage ultra-résistant facile à ouvrir
  • Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Grande variété de tailles différentes disponibles
  • Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour éloigner vos mains hors du produit autant que possible
  • Positionnement de la poignée ergonomique en hauteur sur la pelle
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 30 mL
Couleur blanc
Jetable Oui
Type de produit Pelle jetable
Comprend Conditionnement individuel
Matériau Polystyrène