Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable PharmaScoop™
BIOPHARMA
Fabriquées en salle blanche de classe 100,000 pour une propreté garantie. Les pelles jetables en PS pour applications pharmaceutiques Sampling Systems™ sont conditionnées individuellement et n’exigent pas de nettoyage ni de validation de nettoyage coûteux.
Marque:  Sampling Systems™ 8045A-125
Code produit. 15879421
  • 162.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
  • Conditionnement individuel dans un emballage ultra-résistant facile à ouvrir
  • Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Grande variété de tailles différentes disponibles
  • Bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour éloigner vos mains hors du produit autant que possible
  • Positionnement de la poignée ergonomique en hauteur sur la pelle
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage n’est nécessaire
Spécification
Spécification
Pelle jetable
Conditionnement individuel
Oui
blanc
Polystyrène
125 mL
Non stérile
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot121283 Type de certificatCertificat de conformité Date26/03/2025 Catalog Number8045A-125
Numéro de lot120245 Type de certificatCertificat de conformité Date12/11/2024 Catalog Number8045A-125
Numéro de lot119223 Type de certificatCertificat de conformité Date30/07/2024 Catalog Number8045A-125
Numéro de lot117259 Type de certificatCertificat de conformité Date20/12/2023 Catalog Number8045A-125
Numéro de lot110435 Type de certificatCertificat de conformité Date17/08/2023 Catalog Number8045A-125
Nom du produit
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable PharmaScoop™ > Capacité métrique : 125 ml