Learn More
BRAND™ Plateau de pesée antistatiques, en forme de diamant
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
30 ml
100 ml
Conditionnement:
500 pièces
Description
- Fabriquées en polystyrène hautement résistant aux chocs
- La surface antistatique empêche toute adhérence du produit
- La conception légère et plate empêche les interférences lors de la pesée
- L’épaisseur des parois est d’environ 0,2 mm
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Diamant |
| Type | Bac de pesée |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour la pesée |
| Épaisseur | 0.2 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 119 x 90 x 19 mm |
| Longueur (métrique) | 119 mm |