Learn More
Fisherbrand™ X4000 NON STERILE SWABSSNAPABLE POLYST
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Quantité:
4000/boîte
Conditionnement:
4000 pièces
Description
- Produced under strict ISO 9002/EN 29002 standards
- CE marked No. 98 06 0119, Class II A
Spécification
Spécification
| Quantité | 4000/boîte |
| Certifications/Conformité | CE Certified |
| Structure | Snappable Polystyrene/Dacron |
| Type de produit | Swab |
| Matériau | Snappable Polystyrene/Dacron |
| Diamètre (métrique) de la pointe | 2.5 mm |
| Matériau de la poignée | Snappable Polypropylene |
| Matériau de la pointe | Dacron |