Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Flacons avec bouchon à clipser
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
148 mL
Conditionnement:
72 pièces
Description
- Parois dures et rigides pour une longue durée de vie
- Utilisation possible à des températures comprises entre –20 et 70° C (–4 à 158°F)
- Fournis avec des bouchons hermétiques à clipser en PE
Informations sur la commande
Dimensions et capacité métrique
Spécification
Spécification
| Quantité | 72 Paquets |
| Capacité (métrique) | 148 mL |
| Couleur | Clear |
| Type de produit | Récipient |
| Matériau | Polystyrène |
| À utiliser avec (application) | Stockage de matières sèches, poudres, comprimés |
| Hauteur (métrique) | 98 mm |