Learn More
Heathrow Scientific™ Réservoir de réactif en conditionnement polystyrène
Les réservoirs de réactif bénéficient d’une conception renouvelée et moderne avec des fonctionnalités améliorées pour rationaliser les procédures de pipetage.
108.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Stérilité | Non stérile |
Conditionnement | Conditionnement en vrac |
Quantité | 100/boîte |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16361076
|
Heathrow Scientific™
120752 |
55 ml |
108.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le fond en ‘’v’’ permet un accès total au réactif et son aspiration intégrale.
- Les parois épaisses et la base large renforcent la stabilité et la solidité, facilitant la manipulation du réservoir sans déformation du produit et réduisant les débordements
- Les réservoirs sont empilables de manière pratique grâce à une conception d’emboîtement unique qui facilite la séparation
- Conçus pour rester à plat sur la paillasse et ne pas se déformer
- Certificat de qualité sur demande
- Jetable
Spécification
Blanc | |
Non stérile | |
100/boîte | |
1 bac de fond | |
Alvéolé |
Polystyrène | |
Conditionnement en vrac | |
Non | |
Oui |