Learn More
Greiner Bio-One Plaque à puits multiples pour la culture cellulaire à 24 puits en polystyrène
Modifié physiquement pour incorporer des groupes polaires, tels que les groupes carboxy et hydroxyle dans la surface plastique. Les plaques multipuits pour culture cellulaire 24 puits en polystyrène Greiner Bio-One™ CellStar™ deviennent hydrophiles, ce qui améliore considérablement l’adhérence des cellules à la surface plastique.
Marque: Greiner Bio-One 662160
214.33 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 6.27300kg
Description
- Amélioration de l’adhésion de cellules par un traitement de surface physique
- Exempt de DNase, de RNase et d’ADN humain détectables, apyrogène
- Non cytotoxiques
- Haute clarté et faible autofluorescence
- Le couvercle permet l’échange de gaz avec l’évaporation la plus faible possible
- Couvercles à position unique pour empêcher la contamination croisée
- Codage alphanumérique des puits
- Compatible avec les systèmes automatisés
- Emballage à ouverture facile
- Convient à tous les instruments courants et à l’automatisation
- Surface de croissance par puits : 1,9 cm²
- Volume utile par puits : 0,5 ml - 1,5 ml
- Surface traitée pour la culture tissulaire
- Stérile
Spécification
DIN ISO 9001 | |
Fermeture incluse | |
Non autoclavable | |
1,5 ml (puits) | |
1,9 cm2 | |
Rectangulaire | |
Cellstar Tissue Culture | |
0,5 à 1,5mL | |
Oui | |
De -20°C à +60°C | |
85,48 mm |
Transparent | |
Polystyrène | |
Plat | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque multi-puits | |
24 | |
Couvercle | |
127,76 mm | |
19 mm |