Learn More
Polysorbate 80, végétal, multi-composé, N.F., J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
200 mL
1 L
Conditionnement:
1L
200mL
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Polysorbate 80, Vegetable |
| Quantité | 200 mL |
| Point d’éclair | 148.00°C |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré à col étroit |
| Gravité spécifique | 1L = 1.08kg |
| Qualité | Multiofficinal / NF |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction