Learn More
Polysorbate 80, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-2692440 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL, 250 ml
1 L, 1 L
2.5 L, 2,5 L
10 L, 10 L
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
Code produit. 10389150
Marque: Thermo Scientific Acros 278632500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Polysorbate 80, numéro CAS-9005-65-6, monooléate de polyoxyéthylène(20)sorbitan, 2,5 L, 2 mg KOH/g max., jaune à ambré, 1,0800 g/ml, 5 ppm max., > 110°C, 65 à 80 mg KOH/g, authentique, 15, 7703, MFCD00082107, flacon en verre, liquide visqueux à 25°C, en intérieur +20°C, 1,4710 à 1,4730, 45 à 55 mg KOH/g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9005-65-6
Synonyme Monooléate de polyoxyéthylène(20)sorbitan
Spécification
Nom chimique ou matériau Polysorbate 80
Couleur Jaune à ambre
Contenu et stockage Intérieur +20°C
Densité 1,0800 g/ml
Quantité 250 mL, 250 ml
Formule moléculaire (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Numéro MDL MFCD00082107
Type d’emballage Flacon en verre
Clé InChI HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Nom IUPAC 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl (9E)-octadec-9-enoate
Poids moléculaire (g/mol) 604.82
Solubilité Solubilité dans l’eau : 100 g/l Autres solubilités : Alcool isopropylique de 100 g/l, xylène de 10 g/l, insoluble dans le propylène glycol et l’huile minérale
Forme Liquide visqueux à 25°C.