Learn More
Polysorbate 80, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10389150
Polysorbate 80, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10389150
250 mL, 250 ml
Click to view available options
Quantité:
250 mL, 250 ml
1 L, 1 L
2.5 L, 2,5 L
10 L, 10 L
Code produit. 10389150
Marque: Thermo Scientific Acros 278632500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Polysorbate 80, numéro CAS-9005-65-6, monooléate de polyoxyéthylène(20)sorbitan, 2,5 L, 2 mg KOH/g max., jaune à ambré, 1,0800 g/ml, 5 ppm max., > 110°C, 65 à 80 mg KOH/g, authentique, 15, 7703, MFCD00082107, flacon en verre, liquide visqueux à 25°C, en intérieur +20°C, 1,4710 à 1,4730, 45 à 55 mg KOH/g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9005-65-6
Synonyme Monooléate de polyoxyéthylène(20)sorbitan
Spécification
Nom chimique ou matériau Polysorbate 80
Couleur Jaune à ambre
Contenu et stockage Intérieur +20°C
Densité 1,0800 g/ml
Quantité 250 mL, 250 ml
Formule moléculaire (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Numéro MDL MFCD00082107
Type d’emballage Flacon en verre
Clé InChI HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Nom IUPAC 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl (9E)-octadec-9-enoate
Poids moléculaire (g/mol) 604.82
Solubilité Solubilité dans l’eau : 100 g/l Autres solubilités : Alcool isopropylique de 100 g/l, xylène de 10 g/l, insoluble dans le propylène glycol et l’huile minérale
Forme Liquide visqueux à 25°C.
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0469138 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number278632500,278630025,278630100,278630010
Numéro de lotA0467313 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/11/2024 Catalog Number278632500,278630025,278630100,278630010
Numéro de lotA0466518 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/10/2024 Catalog Number278632500,278630025,278630100,278630010
Numéro de lotA0464998 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/07/2024 Catalog Number278632500,278630025,278630100,278630010
Numéro de lotA0464871 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/07/2024 Catalog Number278632500,278630025,278630100,278630010
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Polysorbate 80, Thermo Scientific Chemicals >