Learn More
Polysorbate 80, multi-composé, N.F., J.T. Baker™
Code produit. 15528894 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
20 mL
200 mL
1 L
4 L
19 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Flacon en verre ambré à col étroit, avec septum
Tambour en acier
Conditionnement:
19L
1L
200mL
20mL
4L
Code produit. 15528894
Marque: Avantor J.T.Baker 411706
Identifiants chimiques
CAS 9005-65-6
Formule moléculaire (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Poids moléculaire (g/mol) 604.82
Numéro MDL MFCD00082107
Clé InChI HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
Nom IUPAC 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy}éthyl (9E)-octadec-9-énoate
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Polysorbate 80
Quantité 1 L
Point d’éclair 148.00°C
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Gravité spécifique 1L = 1.08kg
Qualité Multiofficinal / NF