Learn More
Polysorbate 40, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3756415 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
25mL
Code produit. 10555291
Marque: Thermo Scientific Acros 334140250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 9005-66-7 | (C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)yC22H42O6 | 522.68 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9005-66-7
Formule moléculaire (C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)yC22H42O6
Poids moléculaire (g/mol) 522.68
Numéro MDL MFCD00165345
Clé InChI DVRFSZFBSOKHQW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monopalmitate, Polysorbate 40
CID PubChem 92329579
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Polysorbate 40
Couleur Jaune
Forme physique Liquide visqueux ou pâte à 25°C
Densité 1.0500g/mL
Quantité 25 mL
Point d’éclair >200°C
Valeur hydroxyle 89 to 105mg KOH/g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Indice de saponification 41 to 52mg KOH/g
Gravité spécifique 1.05
Viscosité ca.200 mPa.s (50°C)
Informations sur la solubilité Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene, insoluble in propylene glycol and mineral oil
Nom IUPAC 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl dodecanoate