Learn More
Polysorbate 20, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 ml
250 ml
1 L
5 L
25 L
Type d’emballage:
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
250mL
25L
5L
5mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Polysorbate 20 |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 1,135 g/ml |
| Type d’emballage | Bouteille en verre |
| Quantité | 250 ml |
| Solubilité | Solubilité dans l’eau : 100 g/l Autres solubilités : Alcool isopropylique 100 g/l, xylène, insoluble dans l’huile minérale, 10 g/l de propylène glycol |
| Forme | Liquide |