Learn More
Polysorbate 20, multi-composé, N.F., J.T. Baker™
Code produit. p-5391656 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
20 mL
200 mL
1 L
4 L
19 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Tambour en acier
Conditionnement:
1 pièce
19L
1L
20mL
4L
Code produit. 15528264
Marque: Avantor J.T.Baker 411602
Edge
Identifiants chimiques
CAS 9005-64-5
Formule moléculaire (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Poids moléculaire (g/mol) 522.68
Numéro MDL MFCD00165986
Clé InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 443314
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Polysorbate 20
Quantité 20 mL
Point d’éclair 148.00°C
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Gravité spécifique 1L = 1.11kg
Nom IUPAC Dodécanoate d’éthyle 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolane-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy]
Qualité Multiofficinal / NF