Learn More
Polysorbate 20, multiofficinal, N.F, J.T.Baker™
280.97 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
20 mL
200 mL
1 L
4 L
19 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Tambour en acier
Spécification
Nom chimique ou matériau | Polysorbate 20 |
Quantité | 200 mL |
Point d’éclair | 148.00°C |
Nom IUPAC | Dodécanoate d’éthyle 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolane-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy] |
Qualité | Multiofficinal / NF |
Conditionnement | Flacon en verre ambré à col étroit |
Gravité spécifique | 1L = 1.11kg |