Learn More
Kautex™ Flacons à col large en PP
En PP pour une résistance chimique et thermique élevée. Les flacons à col large en PP Kautex™ conviennent parfaitement aux pâtes, granulés et produits introduits à chaud.
Marque: Kautex™ 2000783859
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Description
- Autoclavable jusqu’à 121°C
- Gradués avec de l’encre bleue pour une visibilité optimale
Application :
- fonction de distribution
- envoi d’échantillons
- expédition
- transport
- stockage
Spécification
250 ml | |
Distribution, envoi d’échantillons, expédition, transport, stockage | |
Bouchon | |
30,9mm | |
1Chaque | |
Oui | |
Flacon à col large |
Translucide | |
Rond | |
Polypropylène | |
Bouchon à vis en PP | |
Autoclavable | |
121 mm | |
Bouchon à vis |