Learn More
Kautex™ Flacons à col large en PP
En PP pour une résistance chimique et thermique élevée. Les flacons à col large en PP Kautex™ conviennent parfaitement aux pâtes, granulés et produits introduits à chaud.
Marque:  Kautex™ 2000783852
Code produit. 11917087
  • 69.50€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Autoclavable jusqu’à 121°C
  • Gradués avec de l’encre bleue pour une visibilité optimale
Remarque : Avant de procéder à l’autoclavage, vissez le bouchon et placez-le à l’envers sur le flacon.
Application :
  • fonction de distribution
  • envoi d’échantillons
  • expédition
  • transport
  • stockage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
500 ml
Distribution, envoi d’échantillons, expédition, transport, stockage
Bouchon
39,9mm
1Chaque
Oui
Flacon à col large
Translucide
Rond
PP
Bouchon à vis en PP
Autoclavables
155 mm
Bouchon à vis