Learn More
Ratiolab™ Pots à urine en PP
Prélèvement d’échantillons d’urine dans ces pots.Les pots à urine en PP Ratiolab™ sont parfaits pour l’échantillonnage, le transport et le stockage d’échantillons solides, pâteux et liquides.
64.09€ - 65.30€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10369182
|
Ratiolab™
5921182 |
125 mL |
64.09€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15187073
|
Ratiolab™
5921175 |
60 mL |
65.30€
600 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Disponible en polypropylène (PP) ou en polystyrène (PS)
- Pots et flacons polyvalents pratiques
- Idéal pour la routine clinique
- Avec bouchon à vis rouge
- Fournis en conditionnement individuel non stérile ou stérile
Spécification
Bécher à urine | |
PP |