Learn More
Kartell™ Racks universels pour tubes à essai en PP Plastilab™
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Positions:
24
40
60
90
Capacité:
Tubes (13 mm)
Tubes (16 mm)
Tubes (25 mm)
Tubes (30 mm)
Profondeur (métrique):
246 mm
246 mm
295 mm
300 mm
Conditionnement:
20 pièces
Description
La conception spéciale permet d’incuber les échantillons à la même température.
- Autoclavable à 121°C
- Grande contenance
- Peuvent être utilisés à sec ou humides dans les bains-marie
- Ne se décomposent pas, ne rouillent pas ou ne se déforment pas
- Grille de référence alphanumérique sur le niveau supérieur pour faciliter l’identification
- Code couleur pour les applications en bains
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack pour tubes à essai universel |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| Capacité | Tubes (30 mm) |
| Matériau | PP |
| Positions | 24 |
| Empilables | Oui, si vide |
| À utiliser avec (application) | Ils peuvent être utilisés à l’état sec ou humide dans des bains-marie |
| Dimensions | 24 |
| Profondeur (métrique) | 300 mm |
| Afficher plus |