Learn More
Kartell™ Portoirs universels pour tubes à essai en PP Plastilab™
La conception spéciale permet d’incuber les échantillons à la même température.
Marque:  Kartell™ 0056510
Code produit. 15895527
  • 198.00€ / 20 pièces
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La conception spéciale permet d’incuber les échantillons à la même température.
  • Autoclavable à 121°C
  • Grande contenance
  • Peuvent être utilisés à sec ou humides dans les bains-marie
  • Ne se décomposent pas, ne rouillent pas ou ne se déforment pas
  • Grille de référence alphanumérique sur le niveau supérieur pour faciliter l’identification
  • Code couleur pour les applications en bains
Spécification
Spécification
Rack pour tubes à essai universel
Rouge
PP
Oui, si vide
1 de chaque
246 mm
16 mm
Autoclavable
Tubes (16 mm)
60
Ils peuvent être utilisés à l’état sec ou humide dans des bains-marie
60
16 mm