Learn More
Kartell™ Portoirs universels pour tubes à essai en PP Plastilab™
La conception spéciale permet d’incuber les échantillons à la même température.
Marque: Kartell™ 0056803
Description
La conception spéciale permet d’incuber les échantillons à la même température.
- Autoclavables à 121°C
- Grande capacité
- Peuvent être utilisés à sec ou humides dans les bains-marie
- Ne se décomposent pas, ne rouillent pas ou ne se déforment pas
- Grille de référence alphanumérique sur le niveau supérieur pour faciliter l’identification
- Code couleur pour les applications en bains
Spécification
Autoclavables | |
Tubes (24) | |
24 | |
Il peut être utilisé à l’état sec, humide ou en bain-marie | |
24 | |
30 mm |
Blanc | |
PP | |
Oui, lorsque vide | |
1/boîte | |
300 mm | |
30 mm |