Learn More
Buerkle™ Béchers gradués universels en PP
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Peut être utilisé comme jetable
- En PP transparent
- Autoclavables
- Gain d’espace : les béchers s’empilent les uns sur les autres
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) de la base | 31 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 45 mm |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Les becs spécialement formés permettent un versement facile des liquides |
| Incréments | 5 ml |
| Quantité | Pièce |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Oui |
| Afficher plus |