Learn More
Kartell™ Connecteurs de tubulure droits coniques inégaux Plastilab™
BIOPHARMA
Code produit. p-8000638
Click to view available options
Taille du port:
1,6/7,5 mm
Taille d’alésage : de 1,6 à 4,6mm
Taille d’alésage : de 1,6 à 7,5mm
Taille d’alésage : de 4,6 à 7,5mm
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
Code produit. 11914289
Marque: Kartell™ 7087700
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçus avec différents diamètres d’entrée et de sortie.
  • À utiliser avec une tubulure flexible
  • Autoclavables
Spécification
Diamètre (métrique) 4/8 mm à 10/12 mm
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polypropylène
Diamètre (impériale) externe 0,15 à 0,31 po, 0,39 à 0,47 po
Diamètre (métrique) externe 4 à 8 mm, 10 à 12 mm
À utiliser avec Pour tube flexible
Quantité d’emballage 10/boîte
Taille du port Taille d’alésage : de 1,6 à 4,6mm
Forme Structuré
Flexibility Flexible
Type de produit Connecteur de tubulure conique droit inégal