Learn More
Kartell™ Connecteurs de tubulure droits coniques inégaux Plastilab™
Click to view available options
Taille du port:
1,6/7,5 mm
Taille d’alésage : de 1,6 à 4,6mm
Taille d’alésage : de 1,6 à 7,5mm
Taille d’alésage : de 4,6 à 7,5mm
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
Description
Conçus avec différents diamètres d’entrée et de sortie.
PP
Entrée et sortie de diamètres différents
Certifications CE et IVD
Extrémités coniques
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | CE et IVD |
| Diamètre (impériale) interne | 1,6 po |
| Diamètre (métrique) interne | 7,5 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Diamètre (impériale) externe | 0,15 po, 0,23 po, 0,31 po, 0,47 po, 0,55 po, 0,62 po |
| Diamètre (métrique) externe | 4, 6, 8, 12, 14, 16 mm |
| Longueur totale (métrique) | 1,6/7,5 mm |
| Quantité d’emballage | 10 pièces |
| Taille du port | 1,6/7,5 mm |
| Type de produit | Connecteurs coniques droits |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction