Learn More
Kartell™ Connecteurs de tubulure droits coniques inégaux Plastilab™
Conçus avec différents diamètres d’entrée et de sortie.
Marque: Kartell™ 7087900
33.38 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21745" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Conçus avec différents diamètres d’entrée et de sortie.
- À utiliser avec une tubulure flexible
- Autoclavables
Spécification
Connecteur de tubulure conique droit inégal | |
Autoclavable | |
Pour tube flexible | |
Taille d’alésage : de 4,6 à 7,5mm |
8/12 mm à 14/16 mm | |
Polypropylène | |
10/boîte | |
Structuré |