Learn More
Eppendorf™ Microplaque PCR à 384 puits en U en PP Twin Tec
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Transparent
Vert
Conditionnement:
25 pièces
Description
Compatible avec les systèmes automatisés.Contour intérieur en forme de U pour faciliter l’identification
- Contour de puits intérieur en forme de U pour faciliter l’identification
- Flexion minimale des jupes
- Jupe continue pour une compatibilité avec les systèmes automatisés
- Empilable
- 8 trous dans la jupe qui aident au positionnement et au retrait de la plaque du bloc du thermocycleur, p.ex. : avec préhension
- Dans les recommandations d’encombrement SBS (127,76 ± 0,25 mm x 85,47 ± 0,25 mm)
- Convient à tous les thermocycleurs communs à 384 puits
- Volume max. de puits de 45 μl
Spécification
Spécification
| Code-barres | Code-barres inclus |
| Format | Étalon |
| Array | 16 x 24 |
| Couleur | Jaune |
| Type de jupe | À jupe |
| Matériau | PP |
| Nbre de puits | 384 |
| Volume total (métrique) du puits | 45 μl |
| Type de puits | U |
| Nb par paquet | 25 |
| Afficher plus |