Learn More
Fisherbrand™ Portoir en mousse pour tubes à essai
Stockez 50 ou 100 microtubes à long terme avec un encombrement réduit. Les portoirs en mousse pour tubes à essai Fisherbrand™ sont fabriqués en mousse légère et sont conçus pour s’imbriquer et s’empiler avec une stabilité maximale. Un espace supplémentaire entre chaque puits facilite l’accès aux tubes.
Marque: Fisherbrand™ HS4282
Description
- Les portoirs pour microtubes légers sont parfaits pour les études à long terme ou le stockage de tubes
- Les portoirs à deux pièces sont en mousse de polystyrène expansé (EPS)
- L’espacement supplémentaire entre les puits permet une saisie facile avec le bout des doigts
- Les portoirs s’empilent en toute sécurité grâce aux dispositifs d’emboîtage sur le couvercle et la base pour un encombrement réduit
- Peut contenir des microtubes de réaction de 1,5 à 2,0 ml
Informations sur la commande
Dimension de la grille de tubes
Spécification
Boîte | |
Not Autoclavable | |
Récipients de réaction (1,5/2,0 ml) | |
100 | |
None | |
Non-sterile | |
10/paquet | |
336 mm | |
95 mm | |
73 mm | |
11,5 mm |
5 x 20 | |
Blanc | |
Mousse en EPS | |
Rectangular | |
Yes | |
Reaction Microtubes | |
336 x 95 x 73 mm | |
13.2 in. | |
3.7 in. | |
2.9 in. |