Learn More
BRAND™ Plateaux en polypropylène pour cuve à coloration
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Nombre de lames:
20
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Fabrication en polypropylène
- Comprend un couvercle hermétique pour empêcher l’évaporation
- Capacité : 20 lames
- Le plateau comprend une poignée rabattable
- Dimensions (L x l) : 76 x 26 mm
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Rectangulaire |
| Couleur | Noir, blanc |
| Matériau | Polypropylène |
| Type | Bac à coloration |
| Comprend | Couvercle, plateau avec poignée rabattable |
| Quantité | 2/boîte |
| Nombre de lames | 20 |
| Dimensions (L x l) | 76 x 26 mm |
| Longueur (métrique) | 76 mm |
| Largeur (métrique) | 26 mm |