Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes Macro-Line
Éliminez toute contamination des échantillons et évitez la perte d’échantillons. Les pointes de pipettes Fisherbrand™ Macro-Line assurent un pipetage de précision grâce à leur pointe conique et fixation sécurisée.
Marque:  Fisherbrand™ FI1-210-84-0
Code produit. 15285163
Description
Description
  • Géométrie de cône optimisée pour une fixation sécurisée
  • Graduation sur la pointe pour les volumes standard
  • L’ouverture de la pointe conique empêche la formation de gouttes sur l’extrémité de la pointe
  • Pointes en PP vierge hydrophobe autoclavable
  • Sachets stériles disponibles (irradiation bêta)
Spécification
Spécification
1 à 5 ml
Bleu
126 mm
Autoclave
Adaptation universelle
Non
PP (polypropylène)
Non stérile
Autoclavable
Norme ISO 8655, directive européenne 98/79/EG, code d’autorité compétente DE/CA90, EN 552/ISO 11137 et DIN EN 556, directive européenne 2002/95/EC, norme ISO 14000 et norme ISO 14001, norme ISO 10993, norme DIN 12600
En vrac
Pipeteur universel
Macro-Line