Learn More
Kartell™ Racks de tubes à essai à deux et trois niveaux en polypropylène
Fabriqué en PP pour offrir résistance et durabilité. Les portoirs pour tubes à essai à deux et trois niveaux en polypropylène Kartell™ peuvent contenir dix tubes et sont légers et incassables.
Marque: Kartell™ 0037000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fabriqué en PP pour offrir résistance et durabilité.Prévus pour dix tubes, les portoirs pour tubes à essai à deux et trois niveaux en PP Kartell™ sont légers et incassables.
- Modèle traditionnel incassable
- Léger
- Autoclavable jusqu’à 120°C.
- Les encoches sur la surface de la base maintiennent les tubes à essai en place
Spécification
Rack à deux niveaux pour tubes à essai | |
Tubes (18 mm) | |
10 | |
250 x 60mm |
Autoclavable | |
PP | |
1/boîte | |
18 mm |