Learn More
Kartell™ Racks de tubes à essai à deux et trois niveaux en polypropylène
Fabriqué en PP pour offrir résistance et durabilité. Les portoirs pour tubes à essai à deux et trois niveaux en polypropylène Kartell™ peuvent contenir dix tubes et sont légers et incassables.
Marque: Kartell™ 0056000
Description
Fabriqué en PP pour offrir résistance et durabilité.Prévus pour dix tubes, les portoirs pour tubes à essai à deux et trois niveaux en PP Kartell™ sont légers et incassables.
- Modèle traditionnel incassable
- Léger
- Autoclavable jusqu’à 120°C.
- Les encoches sur la surface de la base maintiennent les tubes à essai en place
Spécification
Rack à trois niveaux pour tubes à essai | |
Tubes (20 mm) | |
12 | |
20 mm |
Autoclavable | |
PP | |
190 x 60 mm | |
20 mm |