Learn More
BRAND™ Adaptateurs filetés en polypropylène
Code produit. p-8012953 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour filetage de flacon GL 30
Pour filetage de flacon S 40
Pour filetage de flacon S 54
Pour flacon fileté GL 22
Pour flacon fileté GL 24-25
Pour flacon fileté S 60
Pour raccord de masse NS 24/29
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10480223
Marque: BRAND™ 704424
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces adaptateurs en polypropylène (PP) et en tétrafluoroéthylène (ETFE) sont conçus pour un usage général et sont idéaux pour une utilisation avec les distributeurs adaptables sur flacons Dispensette.
  • Adaptateur fileté, polypropylène (PP), filetage extérieur GL 45, pour flacon fileté S 40
  • Adaptateurs filetés pour distributeurs adaptables sur flacons BRAND™, polypropylène, 45/40 mm
  • À utiliser avec les flacons filetés, les diluteurs et distributeurs adaptables sur flacons 40 S, Dispensette, Seripettor, Titrette et QuikSip
  • Les adaptateurs en polypropylène (PP) et en tétrafluoroéthylène (ETFE) sont destinés à un utilisage général
  • Idéaux pour une utilisation avec les distributeurs adaptables sur flacons Dispensette
  • Ces adaptateurs en polypropylène et en fluoropolymère (PTFE et ETFE) sont à utiliser avec les distributeurs et les burettes adaptables sur flacons BRAND™
  • Ces adaptateurs filetés permettent d’optimiser la compatibilité des distributeurs adaptables sur flacons avec la plupart des flacons de réactifs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Adaptateur fileté
Matériau PP
À utiliser avec (équipement) Pour raccord de masse NS 24/29
Quantité 5 Paquets
Diamètre du filetage 32 GL