Learn More
Buerkle™ Adaptateurs à filetage LaboPlast™
Adaptateurs permettant de connecter les robinets d’arrêt, les vannes à bille et d’autres accessoires à la plupart des récipients disponibles dans le commerce.
Marque: Buerkle™ 0600-3004
17.25 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabrication en PP
- Interchangez les raccordements à différents adaptateurs
Spécification
Adaptateur fileté | |
Pompe pour récipient Pump-it | |
Vert |
Polypropylène | |
Externe : Mauser grossier de 2 po - 64 mm (BSI) |