Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Supports de tubes à essai Full-View en polypropylène
Ce rack en PP polyvalent est doté de broches pour maintenir ou égoutter les tubes à essai.
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ H18912-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Stockage des tubes à essai à la verticale, qu’ils soient pleins ou vides
- Maintient les tubes la tête en bas sur les broches pour les égoutter
- Le rack à 102 broches, 5 x 16 rangées (H18910-0102), est excellent pour le séchage et le stockage des plaques de verre utilisées avec les appareils d’électrophorèse verticaux
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
Tube Rack | |
Autoclavable | |
Tubes (17 à 20 mm) | |
40 | |
1/boîte | |
23 x 10.5 x 7cm | |
10.5 cm | |
20 mm |
4 x 10 | |
White | |
Polypropylene | |
For 16 to 20mm Test Tubes | |
23 x 10.5cm | |
23 cm | |
7 cm |