Learn More
Masterflex™ Raccord en PP, raccord en T et raccord cannelé de couplage
Idéal pour les applications polyvalentes et à usage unique, pour connecter la tubulure au reste du système
Marque: Masterflex™ 30613-51
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Déterminez le type de connecteur requis pour votre application en contactant l'assistance technique gratuite
- Leader du marché mondial dans un éventail de matériaux pour une compatibilité chimique optimale
- Solutions de configuration personnalisées à usage unique pour minimiser les temps d'arrêt
- Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
- Toujours en stock—la majorité des matériaux et configurations peuvent être expédiés le jour même
- Les options de conditionnement uniques comprennent les pièces à l’unité , les boîtes et les kits pour une commande et une livraison répondant à vos besoins
- Type de connexion : 3/16 po
Spécification
Raccord en T, polypropylène, L/S 15-25 | |
Polypropylène | |
3 | |
Autoclave, oxyde d’éthylène |
Autoclavable | |
10/boîte | |
3 orifices de 3,16 po chacun |