Learn More
BRAND™ Adaptateurs de tubulure droits
En PP. Les adaptateurs de tubulure droits BRAND™ permettent le raccordement d’une tubulure de différents diamètres.
20.35€ - 33.65€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Forme | Structuré |
Couleur | Translucide |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11858321
|
BRAND™
152605 |
De 3 à 5 mm de dia. int. et de 6 à 10 mm de dia. int. | 55 mm |
33.65€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11878321
|
BRAND™
152610 |
3 to 5 mm I.D. and 9 to 13 mm I.D. | 55 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11868321
|
BRAND™
152615 |
De 6 à 10 mm de dia. int. et de 9 à 13 mm de dia. int. | 59 mm |
20.35€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- En PP
- Raccordement à une tubulure de différents diamètres
- Translucide
- Autoclavables
Spécification
Autoclavable | |
Structuré | |
Translucide |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Adaptateurs de tubulure droits